주요 문서
130052
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩102,312
25 G
₩265,727
₩102,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩102,312
25 G
₩265,727
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
Beilstein:
107811
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩102,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
bp
87-90 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cccn1C
InChI
1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
InChI key
OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde was used to prepare 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)propanoic acid[1].
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Yu Luo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(14), 5048-5055 (2010-07-20)
A series of novel benzimidazole derivatives were synthesized and evaluated for their anti-hepatitis B virus (HBV) activity and cytotoxicity in the HepG2.2.15 cell line. The preliminary SAR was discussed. Compound 12a, with IC50<0.41 microM and SI>81.2, was the most promising