문서
348376
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3OC6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
203.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
density
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO2/c9-8(10,11)14-7-4-2-1-3-6(7)12-5-13/h1-4H
InChI key
CTMGYQHKKIEXKF-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup