분석
98%
광학 활성
[α]20/D +38°, c = 5 in ethanol
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
AXRKCRWZRKETCK-SECBINFHSA-N
유전자 정보
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable