분석
99%
양식
solid
bp
82 °C/60 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-1-2-7(13)5(3-6)4-12/h1-4,13H
InChI key
WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup