주요 문서
526274
Sigma-Aldrich
5-Fluorosalicylaldehyde
97%
동의어(들):
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩136,213
₩136,213
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩136,213
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
140.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩136,213
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
82-85 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
SMILES string
Oc1ccc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
InChI key
FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-Fluorosalicylaldehyde can be synthesized from 4-fluorophenol.[1]
애플리케이션
5-Fluorosalicylaldehyde may be used to synthesize:
  • managanese (III) complex [MnLa1,3-N3)]n [H2La = N,N′-bis(5-fluorosalicylidene)-1,2-diaminoethane][2]
  • enantiopure 4-amino-6-fluoro-3-(hydroxymethyl)chromanes[3]
  • 4,4′-difluoro-2,2′-[(hydrazine-1,2-diylidene)bis(methanylylidene)]-diphenol[4]
  • N,N′-bis(5-fluoro-2-hydroxybenzylidene)ethylenediamine[4]
  • N,N′-(2-hydroxypropane-1,3-diyl)-bis(salicylaldimine (H2L)[5]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Synthesis and crystal structure of a novel tri-nuclear nickel (II) complex derived from N, N'-(2-hydroxypropane-1, 3-diyl) bis (salicylaldimine).
Cui YM, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 40(10), 768-772 (2014)
Synthesis of Enantiopure 4-Amino-6-fluoro-3-(hydroxymethyl) chromanes via Intramolecular Nitrone Cycloadditions.
Broggini G, et al.
J. Chem. Res. Synop., 2, 36-37 (1997)
Large perturbations of long-range n J (1H, 1H) and n J (1H, 19F) by the intramolecular hydrogen bonds in 2-mercaptobenzaldehyde, salicylaldehyde, and some derivatives. Reference structures for intramolecular hydrogen bonds.
Schaefer T, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 71(7), 960-967 (1993)
Synthesis, Characterization and Crystal Structures of N, N'-bis (5-Fluoro-2-hydroxybenzylidene)-ethylenediamine and 4, 4'-Difluoro-2, 2'-[(hydrazine-1, 2-diylidene) bis (methanylylidene)] diphenol.
Zhang WM, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(22), 7843-7843 (2014)
Manganese (III) complexes derived from bis-Schiff bases: Synthesis, structures, and antimicrobial activity.
Liu QR, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 40(10), 757-763 (2014)