주요 문서
341320
Sigma-Aldrich
Hydroquinine hydrobromide hydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H26N2O2 · HBr · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
407.34 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
양식
powder
광학 활성
[α]25/D −100°, c = 1.9 in H2O
SMILES string
O.Br.CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2.BrH.H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3;1H;1H2/t13-,14-,19-,20-;;/m0../s1
InChI key
IWSVSZYIGVGHCN-QTEGFKMESA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)