주요 문서
341231
Sigma-Aldrich
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
199.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
mp
120-123 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)\C=C1/C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C9H13NO4/c1-9(2)13-7(11)6(5-10(3)4)8(12)14-9/h5H,1-4H3
InChI key
YKMXFLMJEHHKMU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione is a β-dimethyl amino acrylate and its synthesis has been reported.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Pharmaceutics null
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Der Pharma Chemica, 2(3), 231-231 (2010)