주요 문서
340588
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-3-furanmethanol
contains 250 ppm BHT as inhibitor, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
viscous liquid
포함
250 ppm BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
76-77 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
SMILES string
OCC1CCOC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
PCPUMGYALMOCHF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Tetrahydro-3-furanmethanol was the main product formed during hydrolysis of 1,3-dioxolane compounds.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
5- hydrolysis (2-halo-ethyl) -1,3-dioxane :Studies on Hydrolysis of 5- (2-haloethyl) -1, 3- Dioxolane.
Hou R-Z, et al.
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan ), 4, 94-95 (2000)