T14605
동의어(들):
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyl methanol
T14605-5G
₩47,198
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
1 of 10
Sigma-Aldrich
185396
Tetrahydrofurfuryl alcohol
198234
Tetrahydro-4-pyranol
87477
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)ethanol
420247
(+)-Borneol
A7883
5α-Androst-16-en-3α-ol
T12653
D106208
3,4-Dihydro-2H-pyran
P50404
1,3-Propanediol
CDS015473
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
277681
3-Methyl-3-oxetanemethanol
4.02 (vs air)
100
0.4 mmHg ( 20 °C)
98%
n20/D 1.458 (lit.)
187 °C (lit.)
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
OCC1CCCCO1
1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Heterocyclic Building Blocks
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 2
168.8 °F - closed cup
76 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?