주요 문서
337668
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroisophthalic acid
96%
동의어(들):
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid, m -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F4-1,3-(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
212-214 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(C(O)=O)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)