주요 문서
336955
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine
90%, technical grade
동의어(들):
P(t-Bu)3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3C]3P
CAS Number:
Molecular Weight:
202.32
Beilstein:
1738613
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
technical grade
분석
90%
반응 적합성
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
bp
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChI key
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Minseon Kong et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-19)
The leakage and volatilization of liquid electrolytes limit the commercialization of dye-sensitized solar cells (DSCs). As solid-state (ss) hole-transporting materials, free from leakage and volatilization, biscarbazole-based polymers with different molecular weights (PBCzA-H (21,200 g/mol) and PBCzA-L (2450 g/mol)) were applied