주요 문서
336866
Sigma-Aldrich
Dichloromethylphosphine
technical grade, 90%
동의어(들):
Methyldichlorophosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3PCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
technical grade
분석
90%
반응 적합성
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
density
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
InChI key
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used to prepare difunctional phosphonoamidite coupling reagents in nucleoside chemistry[1] and "phospha-Wittig"reagents.[2]
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 32, 4981-4981 (1991)
Heteroatom Chem., 2, 277-277 (1991)