Key Documents
336785
Sigma-Aldrich
Dimethylgermanium dichloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2GeCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Ge/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)