분석
98%
mp
102-106 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
thioether
SMILES string
OC(=O)\C=C/Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6-
InChI key
QCLSYKCZWZYPIX-SREVYHEPSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable