주요 문서
335738
Sigma-Aldrich
Sodium trimethylsilanolate solution
1.0 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩174,682
₩174,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩174,682
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiONa
Molecular Weight:
112.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩174,682
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
농도
1.0 M in THF
density
0.897 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)