Key Documents
334715
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
98%
동의어(들):
3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3-1,2-(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)