주요 문서
334510
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoplatinate(IV)
동의어(들):
Dipotassium hexakis(cyano)platinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2Pt(CN)6
CAS Number:
Molecular Weight:
429.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
for analytical purposes
양식
crystalline
SMILES string
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.2K.Pt/c6*1-2;;;/q;;;;;;2*+1;-2
InChI key
QHUVCDBBKULIIT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)