주요 문서
332291
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
98%
동의어(들):
Di-O-acetyl-L-rhamnal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩265,930
₩265,930
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩265,930
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O5
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
Beilstein:
84954
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩265,930
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
광학 활성
[α]/D 55°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
68-69 °C/0.06 mmHg (lit.)
density
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
InChI key
NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)