주요 문서
331228
Sigma-Aldrich
Anisole-(methyl-d3)
99 atom % D
동의어(들):
Methoxy-d3-benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩240,961
₩240,961
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩240,961
About This Item
Linear Formula:
C6H5OCD3
CAS Number:
Molecular Weight:
111.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩240,961
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
vapor pressure
5.25 mmHg ( 50 °C)
동위원소 순도
99 atom % D
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5164 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-FIBGUPNXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)