추천 제품
vapor density
12.5 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
분석
≥97%
mp
36-39 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
InChI key
CZASMUMJSKOHFJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)