Key Documents
330280
Sigma-Aldrich
Ethyl thiooxamate
95%
동의어(들):
Ethyl aminothioxoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCSCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
133.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
62-65 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to orange)
SMILES string
CCOC(=O)C(N)=S
InChI
1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
InChI key
YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Ethyl thiooxamate was used in the synthesis of functionalized bithiazoles.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synlett, 2681-2681 (2004)
The Electronic Spectra of Thioamides and Thiohydrazides
PERSSON B and SANDSTROM J.
Acta Chemica Scandinavica, 18(5) (1964)