주요 문서
749621
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)phosphonic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩139,563
₩139,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩139,563
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H8BrO3P
CAS Number:
Molecular Weight:
202.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩139,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
108-113 °C
작용기
bromo
SMILES string
OP(O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChI key
CXOIECRVHUDBSA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)