주요 문서
330256
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(NO2)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
Beilstein:
1959078
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
132-135 °C (lit.)
작용기
ketone
nitro
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(4-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI key
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)