주요 문서
15140
Sigma-Aldrich
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
≥97.0% (AT)
동의어(들):
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩80,997
25 G
₩311,707
₩80,997
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩80,997
25 G
₩311,707
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8ClN2O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
254.56
Beilstein:
3654596
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩80,997
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (AT)
양식
solid
mp
191 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
InChI key
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide[1].
기타 정보
Reagent for activating the carboxylic group, synthesis of amides [2][3]; Esters [4]; Peptides [5]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Danishefsky et al
Tetrahedron Letters, 25, 4203-4203 (1984)
J. Cabre et al.
Synthesis, 413-413 (1984)
R.D. Tung et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 4342-4342 (1985)
Yanjie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(1), 259-264 (2007-11-17)
Hexadepsipeptide 2, the precursor of Hirsutellide A (1), was synthesized in an overall yield of 45% from N-Boc-Me-Gly via three coupling reactions using dicyclohexylcarbodiimide (DCC), O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- uronium hexafluorophosphate (HATU) and bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride (BOP-Cl), respectively.
E.J. Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 6818-6818 (1982)