주요 문서
329258
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
222.20
Beilstein:
204597
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
InChI key
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)