주요 문서
327247
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
201.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
광학 활성
[α]30/D −54°, c = 1 in chloroform
bp
128 °C/15 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
DZLZSFZSPIUINR-LURJTMIESA-N
애플리케이션
Used in the synthesis of chiral boronic acids, which serve as reagents for enantiomeric purity determination of diols by H-NMR.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Burgess, K. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33, 1182-1182 (1994)