325376
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate
98%
동의어(들):
2,4-Dinitrophenyl oxalate, DNPO, Oxalic acid bis(2,4-dinitrophenyl) ester
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
98%
mp
189-190 °C (lit.)
작용기
ester
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(=O)Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N4O12/c19-13(29-11-3-1-7(15(21)22)5-9(11)17(25)26)14(20)30-12-4-2-8(16(23)24)6-10(12)18(27)28/h1-6H
InChI key
CBZOGAWUNMFXFQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)