분석
97%
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 37
new score: 13
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
248-250 °C (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5ccccc25
InChI
1S/C30H18/c1-3-11-23(12-4-1)19-21-29-25-15-7-9-17-27(25)30(28-18-10-8-16-26(28)29)22-20-24-13-5-2-6-14-24/h1-18H
InChI key
ZHBOFZNNPZNWGB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.