주요 문서
324833
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitropyridine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
324833 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
양식
solid
bp
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
mp
139-141 °C (lit.)
작용기
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI key
HUUFTVUBFFESEN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Bromo-5-nitropyridine was used in preparation of boc-protected (piperazin-1-ylmethyl)biaryls via microwave-mediated Suzuki-Miyaura coupling with (boc-piperazin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol esters.[1] It was also used in the synthesis of 2-pyridyl analogs.[2]
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Hashim Motiwala et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(19), 5812-5817 (2011-08-27)
The diacylglycerol acyltransferase enzyme, DGAT1, presents itself as a potential target for obesity as this enzyme is dedicated to the final committed step in triglyceride biosynthesis. Biphenyl ureas, exemplified by compound 4, have been reported to be potent hDGAT1 inhibitors.
Synthesis of a (piperazin-1-ylmethyl) biaryl library via microwave-mediated Suzuki-Miyaura cross-couplings.
Spencer J, et al.
Tetrahedron Letters, 52(31), 3963-3968 (2011)