주요 문서
318558
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
99%
동의어(들):
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩75,618
₩75,618
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩75,618
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiC≡CCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
128.24
Beilstein:
1902505
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩75,618
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
76 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CCO
InChI
1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
InChI key
ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)