주요 문서
317713
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfone
98%
동의어(들):
(2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene, (Allylsulfonyl)benzene, Phenyl 2-propenyl sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩293,538
₩293,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩293,538
About This Item
Linear Formula:
C6H5SO2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.24
Beilstein:
1863561
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩293,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
sulfone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-8-12(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
InChI key
KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T M Ko et al.
Biomaterials, 14(9), 657-664 (1993-07-01)
Canine platelet adhesion on sulphur dioxide and allyl phenyl sulphone plasma-treated low density polyethylene (LDPE) was studied. Both 5 W plasma excitation energy-treated surfaces showed the highest S:C atomic ratio by ESCA analysis. Surface hydrophilicity increased drastically after plasma treatment.