주요 문서
316768
Sigma-Aldrich
Methyllithium lithium iodide complex
1.0 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3Li · LiI
Molecular Weight:
155.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
농도
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
density
0.909 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Li+].[I-].[Li]C
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
InChI key
LHJHNKBQWVOCIH-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F
Flash Point (°C)
-40 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)