주요 문서
316679
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5HF4N
CAS Number:
Molecular Weight:
151.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4046 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
density
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)c(F)nc1F
InChI
1S/C5HF4N/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H
InChI key
HWIPMBCMGVXOKN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Barbara Procacci et al.
Organometallics, 33(1), 45-52 (2014-02-25)
Irradiation of CpRh(PMe