주요 문서
T11630
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩65,772
₩65,772
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩65,772
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2F4
CAS Number:
Molecular Weight:
150.07
Beilstein:
1910024
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩65,772
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
InChI key
SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
68.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
20 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)