주요 문서
311219
Sigma-Aldrich
Dibenzyl dicarbonate
92%
동의어(들):
Dibenzyl pyrocarbonate, Z2O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CO2CH2C6H5)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
286.28
Beilstein:
4324796
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
92%
형태
solid
mp
29-32 °C (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
carbonate
phenyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for the introduction of the Z-protecting group in amino acids and other amines.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1905-1905 (1988)