주요 문서
310247
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-mannopyranose
98%
동의어(들):
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩99,166
₩99,166
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩99,166
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20O10
CAS Number:
Molecular Weight:
348.30
Beilstein:
96634
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩99,166
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]19/D −68°, c = 0.7 in pyridine
mp
160-161 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O)COC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-12(21-7(2)16)13(22-8(3)17)11(19)14(24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
InChI key
SHBHJRVMGYVXKK-XVIXHAIJSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)