주요 문서
309591
Sigma-Aldrich
Sodium trimethylacetate hydrate
99%
동의어(들):
Trimethylacetic acid sodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩109,113
₩109,113
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩109,113
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCO2Na · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
124.11 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩109,113
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
SMILES string
[Na+].[H]O[H].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
OXKVPNMBQUHJHF-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
애플리케이션
Sodium trimethylacetate hydrate may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)