주요 문서
307084
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-butanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(NH2)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
89.14
Beilstein:
1718929
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품 307084은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
광학 활성
[α]19/D −10°, neat
광학 순도
ee: 96% (GLC)
refractive index
n20/D 1.452
bp
172-174 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
CC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI key
JCBPETKZIGVZRE-SCSAIBSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Datong Wu et al.
The Analyst, 145(9), 3395-3400 (2020-04-03)
Here, ionized chiral carbon dots, (S,S)-C-dots-1 (λex = 430 nm, λem = 480 nm), were synthesized via a facile route with relatively high quantum yield (∼24.4%) and used as a fluorescent chiral sensor. One of the advantages of the synthetic
Rym Hassani et al.
Chemico-biological interactions, 217, 41-48 (2014-04-15)
This paper describes the synthesis of new enantiomerically pure 2-cyanoethyl-oxazolines in one step starting from a wide range of amino alcohols and 4-ethoxy-4-iminobutanenitrile with high to good yields (73-96%) via an appropriate procedure which can be used for a selective