주요 문서
G4608
Sigma-Aldrich
Glutaryl chloride
97%
동의어(들):
1,3-Bis(Chlorocarbonyl)propane, 1,5-Pentanedioyl chloride, 5-Chloro-5-oxopentanoyl chloride, Glutaric acid dichloride, Glutaroyl chloride, Glutaroyl dichloride, Glutaryl dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩106,575
100 G
₩279,227
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩106,575
100 G
₩279,227
About This Item
Linear Formula:
ClCO(CH2)3COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
169.01
Beilstein:
1363191
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
density
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c6-4(8)2-1-3-5(7)9/h1-3H2
InChI key
YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)