주요 문서
305782
Sigma-Aldrich
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate
≥96%
동의어(들):
4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩54,607
₩54,607
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩54,607
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H4CH2CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
Beilstein:
1961620
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩54,607
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
123-124 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
SMILES string
CC(=O)CCc1ccc(OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-9(13)3-4-11-5-7-12(8-6-11)15-10(2)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UMIKWXDGXDJQJK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate (4-(4-acetoxyphenyl) -2-butanone) is a standard melon fly attractant.[1]
애플리케이션
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate was used as attractant for detection programs aimed at melon fly and other cuelure-responding Bactrocera fruit flies.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eric B Jang et al.
Journal of economic entomology, 100(4), 1124-1128 (2007-09-14)
Field-trapping evaluations of the new male attractant, formic acid 4-(3-oxobutyl) phenyl ester (raspberry ketone formate [RKF]) were conducted in Hawaii with wild populations of melon flies, Bactrocera cucurbitae Coquillett (Diptera: Tephritidae), to determine its activity in the field and to