주요 문서
W267201
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
raspberry ketone methyl ether, Anisylacetone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩68,513
W267201-SAMPLE-K
₩83,636
1 KG
₩115,406
5 KG
₩491,057
₩68,513
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩68,513
W267201-SAMPLE-K
₩83,636
1 KG
₩115,406
5 KG
₩491,057
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
FEMA Number:
2672
Beilstein:
1869592
EC Number:
유럽평의회 번호:
163
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.029
NACRES:
NA.21
₩68,513
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody; fruity; raspberry; sweet
SMILES string
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2