주요 문서
305359
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldimethylsilane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11SiH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H18Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
SGKGLPDXRGGPCS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)