분석
95%
mp
197 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
COc1cc(nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-15-10-6-9(11(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI key
AVBKMSSLAIKOGM-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Grin2a(24409)
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable