주요 문서
265306
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoroaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩89,929
₩89,929
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩89,929
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
129.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩89,929
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI key
YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,3-Difluoroaniline was used in the synthesis of ethyl 2-arylamino-4-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Solution-phase parallel synthesis using ion-exchange resins.
Tetrahedron, 54(16), 4141-4150 (1998)