Key Documents
304123
Sigma-Aldrich
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide
97%
동의어(들):
1-Bromomethyl-2-[(phenylsulfonyl)methyl]benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2C6H4CH2SO2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
325.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
93-95 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
작용기
bromo
sulfone
SMILES string
BrCc1ccccc1CS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13BrO2S/c15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-18(16,17)14-8-2-1-3-9-14/h1-9H,10-11H2
InChI key
SYNKYJKCQBVGSL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)