문서
303852
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyl methanesulfonate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SO3CH2CH(CH3)C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
166.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D +2.7°, neat
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[C@H](C)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S/c1-4-6(2)5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
InChI key
BANBAERELZGEAJ-LURJTMIESA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves