주요 문서
35820
Sigma-Aldrich
Ethyl dichloroacetate
≥99.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩219,443
₩219,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩219,443
About This Item
Linear Formula:
Cl2CHCOOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
157.00
Beilstein:
773995
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩219,443
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.438
bp
54-55 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
chloro
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI key
IWYBVQLPTCMVFO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Ethyl dichloroacetate is an ester and its base catalyzed hydrolysis has been reported.[1]
애플리케이션
Ethyl dichloroacetate may be used in the synthesis of α-halo-carboxylic acid ester.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
General Base Catalysis of Ester Hydrolysis1.
Jencks WP and Carriuolo J.
Journal of the American Chemical Society, 83(7), 1743-1750 (1961)
Reaction of B-alkyl-9-borabicyclo [3.3. 1] nonanes with ethyl mono-and dihaloacetates under the influence of potassium tert-butoxide. A convenient procedure for the conversion of olefins into esters or. alpha.-halo esters via hydroboration.
Brown HC and Milorad M. Rogic.
Journal of the American Chemical Society, 91(8), 2146-2147 (1969)