주요 문서
378712
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Menthyl chloroformate
optical purity ee: 97% (GLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩88,610
25 ML
₩347,942
₩88,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩88,610
25 ML
₩347,942
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.72
Beilstein:
2414685
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩88,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
광학 활성
[α]20/D +83°, c = 1 in chloroform
광학 순도
ee: 97% (GLC)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)14-11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI key
KIUPCUCGVCGPPA-AEJSXWLSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chiral auxiliary in the asymmetric synthesis of quaternary carbon centers.[1]
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mohammad Mehdi Koleini et al.
The journal of physical chemistry. B, 124(1), 224-233 (2019-12-10)
This study aims to elucidate the impact of salinity on the interactions governing the adsorption of polar aromatic oil compounds onto calcite. To this end, molecular dynamics simulations were employed to assess adsorption of a model polar organic molecule (deprotonated
Tetrahedron Letters, 26, 5433-5433 (1985)