주요 문서
302848
Sigma-Aldrich
Pentakis(methoxycarbonyl)cyclopentadiene
97%
동의어(들):
1,2,3,4,5-Pentacarbomethoxycyclopentadiene, 1,3-Cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylic acid, 1,2,3,4,5-pentamethyl ester, Pentamethyl cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16O10
CAS Number:
Molecular Weight:
356.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
149 °C (dec.) (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)C1C(C(=O)OC)=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C1C(=O)OC
InChI
1S/C15H16O10/c1-21-11(16)6-7(12(17)22-2)9(14(19)24-4)10(15(20)25-5)8(6)13(18)23-3/h6H,1-5H3
InChI key
NJNIOTQAGXGMFK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful synthetic building block demonstrated by Tristan Lambert to enable access to chiral Brønsted acid catalysts.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)