주요 문서
302600
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)methane
97%
동의어(들):
1,1′,1′′-Methylidynetris[1,1,1-trimethylsilane], Methylidynetris[trimethylsilane], [Bis(trimethylsilyl)methyl]trimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩376,261
₩376,261
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩376,261
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3Si]3CH
CAS Number:
Molecular Weight:
232.59
Beilstein:
1850371
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩376,261
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H28Si3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
InChI key
BNZSPXKCIAAEJK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Sterically demanding "risyl"group.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Inorg. Synth., 27, 233-233 (1990)